Learn More
Acide 4'-méthylbiphényl-2-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Methylbiphenyl-2-carboxylic Acid |
| CAS | 7148-03-0 |
| Formule moléculaire | C14 H12 O2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid, 4'-Methyl-2-biphenylcarboxylic Acid, 2-(4-Methylphenyl)benzoic Acid, 2-(p-Tolyl)benzoic Acid, 2-Carboxy-4'-methylbiphenyl, 4-Methyl-2'-biphenylcarboxylic Acid, 4'-Methyl-2-biphenylcarboxylic Acid, 4'-Methyl-2-biphenylylcarboxylic Acid, 4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-carboxylic Acid, NSC 26069 |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H12O2/c1-10-6-8-11(9-7-10)12-4-2-3-5-13(12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-(4-méthylphényl)benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 212.244 |
| Poids de la formule | 212.084 |