Learn More
4’-méthylbiphényl-4-carboxaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447187 250 mg 250mg
15437187 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34249.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 36393-42-7 | C14H12O | 196.249 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36393-42-7
Formule moléculaire C14H12O
Poids moléculaire (g/mol) 196.249
Numéro MDL MFCD02258938
Clé InChI BCINBWXQYBLSKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-methylphenyl benzaldehyde, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methylbiphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methyl-4-formylbiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl, 4'-methyl-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-methylbiphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, pubchem10296
CID PubChem 1392762
Nom IUPAC 4-(4-méthylphényl)benzaldéhyde
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Point de fusion 108°C to 113°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 96%