Learn More
Acide 4‘ -méthylbiphényl-4-carboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477407
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15477407 1 g 1g
15487407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34459.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 720-73-0 | C14H12O2 | 212.248 g/mol
The 4'-methyl-biphenyl-4-carboxylic acid exhibits the characteristic absorption bands of COOH and CH, groups. Photoproduct analysis, carried out by GC-MS, ETIR and GC-FTIR confirm three successive oxidation states of methyl suhstituents such as alcohol, aldehyde and carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4′-méthyl-biphényl-4-carboxylique présente les bandes d’absorption caractéristiques des groupes COOH et CH. L’analyse de photoproduits, effectuée par GC-MS, eTIR et GC-FTIR, confirme trois états d’oxydation successifs des substituants méthyliques, tels que l’alcool, l’aldéhyde et les acides carboxyliques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 720-73-0
Formule moléculaire C14H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 212.248
Numéro MDL MFCD00448778
Clé InChI RZOCCLOTCXINRG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-methylbiphenyl-4-carboxylic acid, 4-4-methylphenyl benzoic acid, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl-4-biphenylcarboxylic acid, 4'-methyl-biphenyl-4-carboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4-carboxylicacid, 4'-methyl, 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-methyl
CID PubChem 2063421
Nom IUPAC Acide 4-(4-méthylphényl)benzoïque
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methylbiphenyl-4-carboxylic acid
Point de fusion 257°C to 258°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 96%