Learn More
4-Méthylbiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457716
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457716 1 g 1g
11467716 5 g 5g
11477716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457716 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14702.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 644-08-6 | C13H12 | 168.24 g/mol
4-Methylbiphenyl, is used as a flavoring ingredient in food industry. It is also used as an intermediate in agrochemcial, dyestuff, flavor and fragrance, pharmaceutical, syntheses material. It is also used as an OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthylbiphényle est utilisé comme ingrédient aromatisant dans l’industrie alimentaire. Il est également utilisé comme intermédiaire dans l’agrochimie, les colorants, les arômes et parfums, l’industrie pharmaceutique, les matériaux de synthèse. Il est également utilisé comme intermédiaire OLED.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool et l’éther, très soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 644-08-6
Formule moléculaire C13H12
Poids moléculaire (g/mol) 168.24
Numéro MDL MFCD00008544
Clé InChI ZZLCFHIKESPLTH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylbiphenyl, 4-phenyltoluene, 4-methyl-1,1'-biphenyl, p-methylbiphenyl, p-methyldiphenyl, 4-methyldiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-methyl, biphenyl, 4-methyl, p-phenyltoluene, 4-methylphenyl benzene
CID PubChem 12566
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylbiphenyl
Point de fusion 44°C to 48°C
Densité 1.015
Point d’ébullition 267°C to 268°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Beilstein 1904468
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in alcohol and ether,very soluble in organic solvents.
Nom IUPAC 4-methyl-1,1'-biphenyl
Poids de la formule 168.24
Pourcentage de pureté 98%