Learn More
4-Méthylbiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Methylbiphenyl, is used as a flavoring ingredient in food industry. It is also used as an intermediate in agrochemcial, dyestuff, flavor and fragrance, pharmaceutical, syntheses material. It is also used as an OLED intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-méthylbiphényle est utilisé comme ingrédient aromatisant dans l’industrie alimentaire. Il est également utilisé comme intermédiaire dans l’agrochimie, les colorants, les arômes et parfums, l’industrie pharmaceutique, les matériaux de synthèse. Il est également utilisé comme intermédiaire OLED.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans l’alcool et l’éther, très soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylbiphenyl |
| Point de fusion | 44°C to 48°C |
| Densité | 1.015 |
| Point d’ébullition | 267°C to 268°C |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 1904468 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. Soluble in alcohol and ether,very soluble in organic solvents. |
| Nom IUPAC | 4-méthyle-1,1’-biphényle |
| Poids de la formule | 168.24 |
| Afficher plus |