Learn More
4'-Méthylbutyrophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Methylbutyrophenone |
| CAS | 4160-52-5 |
| Formule moléculaire | C11H14O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-(4-Methylphenyl)-1-butanone, 1-Butyryl-4-methylbenzene, 4'-Methylbutyrophenone, NSC 163487, p-Methylbutyrophenone, p-Tolyl Propyl Ketone |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14O/c1-3-4-11(12)10-7-5-9(2)6-8-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nom IUPAC | 1-(4-méthylphényl)butan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.23 |
| Poids de la formule | 162.1045 |