Learn More
4-Méthylcatéchol-d8, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylcatechol-d8 |
| CAS | 1219803-18-5 |
| Formule moléculaire | C7 2H8 O2 |
| Quantité | 0.05 g |
| Formule InChI | InChI=1 S/C7H8O2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,8-9 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D/hD2 |
| SMILES | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1O[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 1,2,5-trideutéro-3,4-didutériooxy-6-(triduutérométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.19 |
| Poids de la formule | 132.1026 g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |