Learn More
4-Methylcinnamic acid, 99%, predominantly trans, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylcinnamic acid |
| Note relative au nom | Predominantly trans |
| Point de fusion | 198.0°C to 201.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentic |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C10H10O2 |
| Formule linéaire | CH3C6H4CH=CHCO2H |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 09, 617 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 4-Methylcinnamic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.