Learn More
Acide 4-méthoxycinnamique, majoritairement trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400963
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400963 5 g 5g
11410963 25 g 25g
11420963 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11400963 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13337.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1866-39-3 | C10H10O2 | 162.188 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1866-39-3
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD00002697
Clé InChI RURHILYUWQEGOS-VOTSOKGWSA-N
Synonyme 4-methylcinnamic acid, 3-p-tolyl acrylic acid, e-3-p-tolyl acrylic acid, p-methylcinnamic acid, p-methyl cinnamic acid, 2e-3-4-methylphenyl acrylic acid, 2e-3-4-methylphenyl prop-2-enoic acid, 4-methyl-cinnamic acid, e-3-4-methylphenyl-2-propenoic acid, 3-4-methylphenyl-2-propenoic acid
CID PubChem 731767
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-méthylphényl)prop-2-énoïque
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylcinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 196°C to 200°C
Quantité 5 g
Beilstein 1364327
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 99%