Learn More
Acide 4-méthylcinnamique, TRC
Code produit 30471251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471251 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471251 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM30496810G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Methylcinnamic Acid
CAS 1866-39-3
Formule moléculaire C10 H10 O2
Quantité 10 g
Synonyme (E)-3-(p-Tolyl)acrylic acid, (2E)-3-(4-methylphenyl)prop-2-enoic acid
Formule InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+
SMILES Cc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1
Nom IUPAC Acide (E)-3-(p-tolyl)prop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Poids de la formule 162.0681