Learn More
Acide 4-méthylcinnamique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | trans-4-Methylcinnamic Acid |
| CAS | 1866-39-3 |
| Formule moléculaire | C10 H10 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (E)-3-(p-Tolyl)acrylic acid, (2E)-3-(4-methylphenyl)prop-2-enoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3,(H,11,12)/b7-6+ |
| SMILES | Cc1ccc(\C=C\C(=O)O)cc1 |
| Nom IUPAC | Acide (E)-3-(p-tolyl)prop-2-énoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 162.19 |
| Poids de la formule | 162.0681 |