Learn More
4-méthylcyclohexanol, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11492738
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
50mL
Code produit. 11492738
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16734.AD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 589-91-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-méthylcyclohexanol a été utilisé pour étudier l’effet des solvants organiques sur l’époxyde hydrolase.
Solubilité
Soluble dans l’eau (15 mg/ml à 20°C), l’éther, les alcools et de nombreux solvants organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants puissants, des anhydrides acides, des chlorures d’acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-91-3
Formule moléculaire C7H14O
Poids moléculaire (g/mol) 114.19
Numéro MDL MFCD00001449,MFCD00064171,MFCD00064170
Clé InChI MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
CID PubChem 11524
Nom IUPAC 4-méthylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylcyclohexanol cis + trans
Note relative au nom cis + trans
Point de fusion °C to 41°C
Densité 0.915
Point d’ébullition 171°C to 173°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.458
Quantité 50 mL
Beilstein 1445998
Informations sur la solubilité Soluble in water (15mg/ml at 20°C),ether,alcohols,and many organic solvents.
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%