Learn More
4-méthylcyclohexanone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494584 100 g 100g
11484584 25 g 25g
11404594 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494584 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13186.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 589-92-4 | C7H12O | 112.17 g/mol
4-Methylcyclohexanone was used in the synthesis of the pinguisane-type sesquiterpenoid acutifolone A, in racemic form. It is used as intermediates of CCNU and it can be also be used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthylcyclohexanone était utilisé dans la synthèse de l’acutivolone A sesquiterpénoïde de type pinguisane, sous forme racémique. Il est utilisé comme intermédiaire du CCNU et peut également être utilisé comme solvant.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 589-92-4
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Numéro MDL MFCD00001643
Clé InChI VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-methyl, 4-methyl-1-cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1, p-methyl cyclohexanone, methycyclohexanone, metylocykloheksanon, unii-0l1r78k79s, 4-methyl cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1 french
CID PubChem 11525
Nom IUPAC 4-méthylcyclohexan-1-one
SMILES CC1CCC(=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylcyclohexanone
Point de fusion -41°C
Densité 0.914
Point d’ébullition 169°C to 171°C
Point d’éclair 48°C (118°F)
Indice de réfraction 1.445
Quantité 100 g
Numéro UN UN2297
Beilstein 506746
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté ≥98%