Learn More
4-Méthylcyclohexanone, TRC
Code produit 30468159
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30468159 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468159 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM29488525G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylcyclohexanone
CAS 589-92-4
Formule moléculaire C7 H12 O
Quantité 25 g
Synonyme 4-Methylcyclohexanone, 4-Methyl-1-cyclohexanone, NSC 3816
Formule InChI InChI=1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
SMILES CC1CCC(=O)CC1
Nom IUPAC 4-méthylcyclohexan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Poids de la formule 112.0888
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.