Learn More
4-Méthyldibenzothiophène, TRC
Code produit 17901405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17901405 1 g 1g
17933015 250 mg 250mg
17942135 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17901405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2997651G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7372-88-5
Formule moléculaire C13 H10 S
Poids moléculaire (g/mol) 198.28
Synonyme 4-MDBT, 4-Methyldibenzo[b,d]thiophene
Nom IUPAC 4-méthyldibenzothiophène
SMILES Cc1cccc2c3ccccc3sc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyldibenzothiophene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H10S/c1-9-5-4-7-11-10-6-2-3-8-12(10)14-13(9)11/h2-8H,1H3
Poids de la formule 198.0503
Pourcentage de pureté >95%