Learn More
4-Méthyldibenzothiophène, TRC
Code produit 17942135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17942135 500 mg 500mg
17901405 1 g 1g
17933015 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17942135 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM299765500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7372-88-5
Formule moléculaire C13 H10 S
Poids moléculaire (g/mol) 198.28
Synonyme 4-MDBT, 4-Methyldibenzo[b,d]thiophene
Nom IUPAC 4-méthyldibenzothiophène
SMILES Cc1cccc2c3ccccc3sc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyldibenzothiophene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H10S/c1-9-5-4-7-11-10-6-2-3-8-12(10)14-13(9)11/h2-8H,1H3
Poids de la formule 198.0503
Pourcentage de pureté >95%