Learn More
4-Methylenepiperidine Hydrochloride, TRC
Code produit 30464846
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464846 100 mg 100mg
30474175 5 g 5g
30480625 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30464846 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM289875100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144230-50-2
Formule moléculaire C6H11N • (HCl)
Poids moléculaire (g/mol) 97.163646
Synonyme Piperidine, 4-methylene-, hydrochloride (1:1) (ACI), Piperidine, 4-methylene-, hydrochloride (9CI), 4-Methylenepiperidine hydrochloride
Nom IUPAC 4-methylidenepiperidine;hydrochloride
SMILES C=C1CCNCC1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylenepiperidine Hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H11N.ClH/c1-6-2-4-7-5-3-6;/h7H,1-5H2;1H
Poids de la formule 133.0658