Learn More
Acide 4-méthylhippopurique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15457248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457248 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15457248 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60754.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylhippuric acid
CAS 27115-50-0
Point de fusion 163°C to 165°C
Formule moléculaire C10H11NO3
Numéro MDL MFCD00020449
Quantité 1 g
Synonyme 4-methylhippuric acid, n-4-methylbenzoyl glycine, p-toluric acid, p-methylhippuric acid, n-p-toluoyl glycine, glycine, n-4-methylbenzoyl, 4-methyl hippuric acid, 2-4-methylbenzamido acetic acid, unii-9qox0dsk6f, hippuric acid, p-methyl
Clé InChI NRSCPTLHWVWLLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-[(4-méthylbenzoyl)amino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 193.202
CID PubChem 97479
ChEBI CHEBI:68552
Poids de la formule 193.2
Pourcentage de pureté 98%