Learn More
4-Méthylimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10460661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 10460661
Marque: Thermo Scientific Acros 190330500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 822-36-6 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 822-36-6
Formule moléculaire C4H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 82.11
Numéro MDL MFCD00005201
Clé InChI XLSZMDLNRCVEIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylimidazole, 4-methyl-1h-imidazole, 4 5-methylimidazole, 1h-imidazole, 4-methyl, 4-me-i, 5-methylimidazole, imidazole, 4-methyl, 4 or 5-methylimidazole, 4-mei, 4-methylimidazol
CID PubChem 13195
ChEBI CHEBI:40035
Nom IUPAC 5-méthyl-1H-imidazole
SMILES CC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylimidazole
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52.0°C to 56.0°C
Couleur Marron à marron-rouge
Point d’ébullition 263.0°C
Point d’éclair 157°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Beilstein 23, 69
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in almost all common organic solvents
Poids de la formule 82.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360Fd-Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.