Learn More
4-Méthylimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11481147
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11481147
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24139.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 822-36-6 | C4H6N2 | 82.11 g/mol
4-Methylimidazole is used for the curing agent of epoxy resin, the main raw material of medicine cimetidine. It can also be used for synthesis of antibacterial agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-méthylimidazole : pour durcir la résine époxy, la principale matière première de la cimétidine. Peut également être utilisé pour la synthèse d’agents antibactériens.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 822-36-6
Formule moléculaire C4H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 82.11
Numéro MDL MFCD00005201
Clé InChI XLSZMDLNRCVEIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylimidazole, 4-methyl-1h-imidazole, 4 5-methylimidazole, 1h-imidazole, 4-methyl, 4-me-i, 5-methylimidazole, imidazole, 4-methyl, 4 or 5-methylimidazole, 4-mei, 4-methylimidazol
CID PubChem 13195
ChEBI CHEBI:40035
Nom IUPAC 5-methyl-1H-imidazole
SMILES CC1=CN=CN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylimidazole
Point de fusion 49°C to 57°C
Densité 1.02
Point d’ébullition 263°C
Point d’éclair 157°C (314°F)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3263
Beilstein 1453
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 82.11
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylimidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360Fd-Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Methylimidazole