Learn More
4-(méthylmercapto)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11915731 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11915731 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11915731 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127130250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylmercapto)phenol
CAS 1073-72-9
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 85.0°C to 87.0°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 153.0°C to 156.0°C (20.0 Torr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C7H8OS
Formule linéaire CH3SC6H4OH
Numéro MDL MFCD00002351
Quantité 25 g
Beilstein 06,I,419
Fieser 02,281
Synonyme 4-methylthio phenol, 4-methylmercapto phenol, phenol, 4-methylthio, p-methylthio phenol, 4-hydroxythioanisole, 4-methylmercaptophenol, p-hydroxythioanisole, 4-methylsulfanyl phenol, phenol, p-methylthio, p-hydroxyphenyl methyl sulfide
Clé InChI QASBCTGZKABPKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=CC=C(O)C=C1
Nom IUPAC 4-méthylsulfanylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 140.20
CID PubChem 14086
ChEBI CHEBI:38862
Poids de la formule 140.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Methylmercapto)phenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.