Learn More
4-Méthylmorpholine, TRC
Code produit 30468540
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30468540 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468540 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM320470500ML
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylmorpholine
CAS 109-02-4
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C5H11NO
Quantité 500 mL
Synonyme 1-Methylmorpholine, 4-Methylmorpholine, KL 21, N-Methylmorpholine, NMM, NSC 938
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H2,1H3
SMILES CN1CCOCC1
Nom IUPAC 4-méthylmorpholine
Poids moléculaire (g/mol) 101.15
Poids de la formule 101.0841
Pourcentage de pureté >95