Learn More
Acide 4-méthylnaphthalène-1-boronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479767 5 g 5g
15469767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15479767 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52998.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 103986-53-4 | C11H11BO2 | 186.02 g/mol
Reactant for Suzuki-Miyaura coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour le couplage Souzuki-Miyaura.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103986-53-4
Formule moléculaire C11H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 186.02
Numéro MDL MFCD01632204
Clé InChI JHVQEUGNYSVSDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-1-naphthaleneboronic acid, 4-methyl-1-naphthalene boronic acid, 4-methylnaphthalene-1-boronic acid, 1-methylnaphthalene-4-boronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boronic acid, 1-borono-4-methylnaphthalene, 4-methyl-1-naphthyl boronic acid, 4-methyl-1-naphthylboronic acid, 4-methylnaphthalen-1-yl boranediol, boronic acid, 4-methyl-1-naphthalenyl
CID PubChem 2773511
Nom IUPAC Acide (4-méthylnaphthalén-1-yl)boronique
SMILES CC1=CC=C(B(O)O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylnaphthalene-1-boronic acid
Point de fusion 239°C to 240°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 186.02
Pourcentage de pureté 96%