Learn More
4-Méthylnicotinamide, TRC
Code produit 30468404
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30468404 500 mg 500mg
30470267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30468404 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM321165500MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylnicotinamide
CAS 7250-52-4
Formule moléculaire C7 H8 N2 O
Quantité 500 mg
Synonyme 3-Pyridinecarboxamide','4-methyl-, Nicotinamide','4-methyl- (6CI,8CI), 4-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 4-Methylnicotinamide, 4-Methylpyridine-3-carboxamide, NSC 131712, NSC 30041
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-9-4-6(5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
SMILES Cc1ccncc1C(=O)N
Nom IUPAC 4-méthylpyridine-3-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Poids de la formule 136.0637
Nom du produit
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.