Learn More
4-Méthylnicotinamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylnicotinamide |
| CAS | 7250-52-4 |
| Formule moléculaire | C7 H8 N2 O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-Pyridinecarboxamide','4-methyl-, Nicotinamide','4-methyl- (6CI,8CI), 4-Methyl-3-pyridinecarboxamide, 4-Methylnicotinamide, 4-Methylpyridine-3-carboxamide, NSC 131712, NSC 30041 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2O/c1-5-2-3-9-4-6(5)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10) |
| SMILES | Cc1ccncc1C(=O)N |
| Nom IUPAC | 4-méthylpyridine-3-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.15 |
| Poids de la formule | 136.0637 |