Learn More
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-1,2’,3’,4’,5’,6’-13C6, TRC
Code produit 30474835
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 mg
1 mg
Conditionnement:
0.25mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30474835 1 mg 1mg
30476477 0.25 mg 0.25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30474835 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3257411MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189877-28-8
Formule moléculaire 13C6 C4 H15 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 215.2
Synonyme α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol-13C6, (±)-NNAL-13C6, NNAL-13C6, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-1,2',3',4',5',6'-13C6, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol-13C6
Nom IUPAC N-(4-hydroxy-4-(2,3,4,5,6-^{13}C_{5})pyridin-3-yl(4^{13}C)butyl)-N-methylnitrous amide
SMILES CN(CCC[13CH](O)[13c]1[13cH][13cH][13cH]n[13cH]1)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol 1,pyridyl-13C6
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i2+1,4+1,6+1,8+1,9+1,10+1
Poids de la formule 215.1366