Learn More
4-(Méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol (1 mg/mL dans le méthanol), TRC
Code produit 30392671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1x1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392671 1x1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392671 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT05651X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
CAS 76014-81-8
Formule moléculaire C10 H15 N3 O2
Quantité 1x1 mL
Synonyme 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-, α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (±)-NNAL, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-ol, NNAL, Racemic 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, Racemic NNAL
Formule InChI InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3
SMILES CN(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
Nom IUPAC N-(4-hydroxy-4-pyridin-3-ylbutyl)-N-méthylnitreux amide
Poids moléculaire (g/mol) 209.24
Poids de la formule 209.1164
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/mL