Learn More
4-(méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, TRC
Code produit 30008436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008436 25 mg 25mg
30007300 10 mg 10mg
30012790 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008436 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32574025MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76014-81-8
Formule moléculaire C10 H15 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 209.24
Synonyme 3-Pyridinemethanol, α-[3-(methylnitrosoamino)propyl]-, α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (±)-NNAL, 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(Methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, 4-(N-Methyl-N-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)butan-1-ol, NNAL, Racemic 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, Racemic NNAL
Nom IUPAC N-(4-hydroxy-4-pyridine-3-ylbutyl)-N-amide méthylnitriose
SMILES CN(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3
Poids de la formule 209.1164
Pourcentage de pureté >95%