Learn More
4-(Méthylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-d4)-1-butanone-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) |
| CAS | 764661-24-7 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C10 2H4 H9 N3 O2 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 1-Butanone, 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridinyl-2,4,5,6-d4)-, N-Nitrosonornicotine-ketone D4 (pyridyl D4), 4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl-d4)-1-butanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8H,3,5,7H2,1H3/i2D,4D,6D,8D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C(=O)CCCN(C)N=O)c([2H])c1[2H] |
| Nom IUPAC | N-méthyl-N-[4-oxo-4-(2,4,5,6-tétradéutéropyridin-3-yl)butyl]nitreux amide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.25 |
| Afficher plus |