Learn More
Chlorure 4méthyloxazole--5-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10085922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10085922 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10103752 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10085922 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC10002CB
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 62348-24-7
Formule moléculaire C5H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 145.54
Numéro MDL MFCD06200856
Clé InChI YPKNOSGIABPXKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyloxazole-5-carbonyl chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyloxazole-5-carbonylchloride, 4-methyl-5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-oxazole-5-carbonyl-chloride, 4-methyloxazole-5-carboxylic acid chloride, 5-oxazolecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci
CID PubChem 2795217
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthyle-1,3-oxazole-5-carbonyle
SMILES CC1=C(OC=N1)C(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyloxazole-5-carbonyl chloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 145.54
Pourcentage de pureté 97%