Learn More
4-Méthylpentane-1,3-diol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylpentane-1,3-diol |
| CAS | 54876-99-2 |
| Formule moléculaire | C6H14O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H14O2/c1-5(2)6(8)3-4-7/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)C(O)CCO |
| Nom IUPAC | 4-méthylpentane-1,3-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.17 |
| Poids de la formule | 118.0994 |