Learn More
4-iodure de méthylphénylzinc, 0,5M en THF, conditionnée sous Argon dans des flacons ChemSeal refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495345 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15495345 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58338.AD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylphenylzinc iodide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 300766-53-4
Densité 0.997
Formule moléculaire C7H7IZn
Numéro MDL MFCD01311454
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Beilstein 9694840
Sensibilité Air and light sensitive
Synonyme zinc 2+ ion 4-methylbenzen-1-ide iodide
Clé InChI AHAJMZHMDYRVRB-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=CC=[C-]C=C1.[Zn+]I
Nom IUPAC Iodozinc(1+) ; méthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 283.417
CID PubChem 54719946
Poids de la formule 283.42