Learn More
4-méthylpipéridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317805
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317805 500 mL 500mL
11307805 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317805 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02709.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 626-58-4 | C6H13N | 99.18 g/mol
4-Methylpiperidine acts as a catalyst in the preparation of stilbene derivatives. It is used as an anti-corrosive compound for iron. It is also used in the synthesis of peptides to remove or deprotection of 9-fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthylpipéridine agit comme catalyseur dans la préparation des dérivés de stilbène. Il est utilisé comme composé anticorrosif pour le fer. Il est également utilisé dans la synthèse de peptides pour éliminer ou déprotéger les groupes 9-fluorénylméthyloxycarbonyle (Fmoc).
Solubilité
Miscible avec de l’eau et du chloroforme.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, le dioxyde de carbone et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-58-4
Formule moléculaire C6H13N
Poids moléculaire (g/mol) 99.18
Numéro MDL MFCD00006005
Clé InChI UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pipecoline, piperidine, 4-methyl, gamma-pipecoline, 4-methylpiperidin, .gamma.-pipecoline, 4-methyl-piperidine, 4-methylpiperdine, 4-methylpyperidine, 4-methyl piperidine, hexahydro-g-picoline
CID PubChem 69381
Nom IUPAC 4-méthylpipéridine
SMILES CC1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylpiperidine
Point de fusion 4°C to 5°C
Densité 0.838
pH 13
Point d’ébullition 123°C to 124°C
Point d’éclair 13°C (55°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4458
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2733
Beilstein 1083
Informations sur la solubilité Miscible with water and chloroform.
Poids de la formule 99.18
Pourcentage de pureté ≥98%