Learn More
4-Méthylpipéridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10487130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10487130 500 g 500g
10123180 100 g 100g
15244624 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10487130 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127515000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 626-58-4 | C6H13N | 99.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-58-4
Formule moléculaire C6H13N
Poids moléculaire (g/mol) 99.18
Numéro MDL MFCD00006005
Clé InChI UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pipecoline, piperidine, 4-methyl, gamma-pipecoline, 4-methylpiperidin, .gamma.-pipecoline, 4-methyl-piperidine, 4-methylpiperdine, 4-methylpyperidine, 4-methyl piperidine, hexahydro-g-picoline
CID PubChem 69381
Nom IUPAC 4-méthylpipéridine
SMILES CC1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylpiperidine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 4.0°C to 5.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 122.0°C
Point d’éclair 13°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4448 to 1.4468
Quantité 500 g
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Poids de la formule 99.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylpiperidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.