Learn More
4-Méthylpipéridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylpiperidine |
| CAS | 626-58-4 |
| Formule moléculaire | C6H13N |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 4-Pipecoline, 4-Methylpiperidine, NSC 126910, NSC 66495, gamma-Pipecoline |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCNCC1 |
| Nom IUPAC | 4-méthylpipéridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 99.17 |
| Poids de la formule | 99.1048 |