Learn More
4-Méthylpipéridine, TRC
Code produit 30464618
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464618 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464618 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32566550G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylpiperidine
CAS 626-58-4
Formule moléculaire C6H13N
Quantité 50 g
Synonyme 4-Pipecoline, 4-Methylpiperidine, NSC 126910, NSC 66495, gamma-Pipecoline
Formule InChI InChI=1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
SMILES CC1CCNCC1
Nom IUPAC 4-méthylpipéridine
Poids moléculaire (g/mol) 99.17
Poids de la formule 99.1048