Learn More
4′-Méthylpropiophénone, TRC
Code produit 30138722
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138722 50 g 50g
30136735 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138722 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM33117550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5337-93-9
Formule moléculaire C10 H12 O
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Synonyme 4'-Methylpropiophenone, 1-(4-Methylphenyl)-1-propanone, 1-(4-Tolyl)-1-propanone, 4'-Methylpropiophenone, Ethyl 4-Methylphenyl Ketone, Ethyl p-Tolyl Ketone, NSC 852, p-Methylpropiophenone
Nom IUPAC 1-(4-méthylphényl)propane-1-one
SMILES CCC(=O)c1ccc(C)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methylpropiophenone
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C10H12O/c1-3-10(11)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Poids de la formule 148.0888