Learn More
4-Méthylpyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methylpyridine |
| CAS | 108-89-4 |
| Formule moléculaire | C6H7N |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-Methylpyridine, Ba 35846, NSC 18252, p-Methylpyridine, p-Picoline, γ-Methylpyridine, γ-Picoline, 4-Picoline |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccncc1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 93.13 |