Learn More
4-Méthylpyrogallol, TRC
Code produit 17900365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17900365 1 g 1g
17964555 5 g 5g
17971535 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17900365 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2277051G
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3955-29-1
Formule moléculaire C7 H8 O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.137
Synonyme 4-Methyl-1,2,3-benzenetriol
Nom IUPAC 4-méthylbenzène-1,2,3-triol
SMILES Cc1ccc(O)c(O)c1O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methylpyrogallol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H8O3/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3,8-10H,1H3
Poids de la formule 140.0473
Pourcentage de pureté >95%