Learn More
4-Méthylpyrogallol, TRC
Code produit 17971535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17971535 100 mg 100mg
17900365 1 g 1g
17964555 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17971535 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM227705100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3955-29-1
Formule moléculaire C7 H8 O3
Poids moléculaire (g/mol) 140.137
Synonyme 4-Methyl-1,2,3-benzenetriol
Nom IUPAC 4-méthylbenzène-1,2,3-triol
SMILES Cc1ccc(O)c(O)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylpyrogallol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H8O3/c1-4-2-3-5(8)7(10)6(4)9/h2-3,8-10H,1H3
Poids de la formule 140.0473
Pourcentage de pureté >95%