Learn More
(4-Méthylquinazoline-2-yl)méthanol, TRC
Code produit 30478189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478189 50 mg 50mg
30468251 100 mg 100mg
30465438 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30478189 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32933850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13535-91-6
Formule moléculaire C10H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 174.2
Synonyme 2-Hydroxymethyl-4-methylquinazoline
Nom IUPAC (4-méthylquinazoline-2-yl)méthanol
SMILES Cc1nc(CO)nc2ccccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methylquinazolin-2-yl)methanol
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H10N2O/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)12-10(6-13)11-7/h2-5,13H,6H2,1H3
Poids de la formule 174.0793