Learn More
4-Méthylquinoline-2-thiol, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15477007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477007 250 mg 250mg
15467007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34098.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4437-65-4
Formule moléculaire C10H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 175.249
Numéro MDL MFCD00461554
Clé InChI OJOPTXKXKPMMGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-quinoline-2-thiol, 4-methylquinoline-2-thiol, 4-methylquinoline-2 1h-thione, 4-methyl-2-quinolinethiol, 4-methylquinolin-2-thione, 2 1h-quinolinethione, 4-methyl, 4-methylhydroquinoline-2-thione, 2-thionolepidine, 2-mercaptolepidine, 4-methyl-2-quinolinethiol #
CID PubChem 722350
Nom IUPAC 4-méthyle-1H-quinoline-2-thione
SMILES CC1=CC(=S)NC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylquinoline-2-thiol
Point de fusion ∼255°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 175.25
Pourcentage de pureté 96%