Learn More
4-Méthylquinoléine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10246030 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10246030 5 g Flacon en verre -
10042160 25 g Flacon en verre 25g
10103900 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10246030 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169770050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.15€
    30.65€ / 5g
    Économisez 4.50€
    12% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 491-35-0 | C10H9N | 143.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 491-35-0
Formule moléculaire C10H9N
Poids moléculaire (g/mol) 143.19
Numéro MDL MFCD00006784
Clé InChI MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lepidine, quinoline, 4-methyl, cincholepidine, lepidin, p-methylquinoline, 4-lepidine, gamma-methylquinoline, 4-methyl-quinoline, 4-methyl quinoline, ccris 2894
CID PubChem 10285
ChEBI CHEBI:48983
Nom IUPAC 4-méthylquinoléine
SMILES CC1=CC=NC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylquinoline
Note relative au nom 99%
Point de fusion 9.0°C to 10.0°C
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 261.0°C to 263.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6180 to 1.6200
Quantité 5 g
Beilstein 20, 395
Merck Index 15, 5496
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.