Learn More
Acide 4-méthylsalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10477002 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
Code produit. 10477002
Marque: Thermo Scientific Acros 223540250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 50-85-1 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-85-1
Numéro MDL MFCD00002454
Clé InChI NJESAXZANHETJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylsalicylic acid, m-cresotic acid, 2,4-cresotic acid, m-cresotinic acid, 2-hydroxy-p-toluic acid, m-homosalicylic acid, 4-methyl-2-hydroxybenzoic acid, gamma-cresotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methyl, 4-methylsalicylate
CID PubChem 5788
ChEBI CHEBI:20450
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-4-méthylbenzoïque
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylsalicylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 175.0°C to 179.0°C
Couleur Gris-beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H8O3
Formule linéaire CH3C6H3(OH)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 10, 233
Merck Index 15, 2569
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylsalicylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.