Learn More
4-Méthylstyrène, 98+ %, stable.avec 0,1 % 3,5-di-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311297 50 g 50g
11301297 10 g 10g
11321297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11311297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01480.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 622-97-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
4-Methylstyrene is used as a monomer for polyesters and in plastics production. It is also used as an intermediate in paint and coating additives. Further, it is used with other vinyltoluene isomers (3-vinyltoluene) as monomers for the preparation of poly(vinyltoluene). In addition to this, it is employed as a bi- ligand in the preparation of cationic, two-coordinate triphenylphosphine-gold(I)-pi complexes. Further, it is involved in Heck coupling reactions with chlorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthylstyrène est utilisé comme monomère pour les polyesters et la production de plastiques. Il est également utilisé comme intermédiaire dans les additifs de peinture et de revêtement. De plus, il est utilisé avec d’autres isomères du vinyltoluène (3-vinyltoluène) comme monomères pour la préparation du poly(vinyltoluène). De plus, il est utilisé comme bi-ligand dans la préparation de complexes cationiques à deux coordonnées triphénylphosphine-or(I)-pi. De plus, il est impliqué dans les réactions de couplage Heck avec le chlorobenzène
Solubilité
Miscible avec du benzène. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-97-9
Formule moléculaire C9H10
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Numéro MDL MFCD00008621
Clé InChI JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
CID PubChem 12161
Nom IUPAC 1-éthényl-4-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylstyrene
Note relative au nom stabilized with 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol
Point de fusion -34°C
Densité 0.896
Point d’ébullition 171°C to 175°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Indice de réfraction 1.543
Quantité 50 g
Numéro UN UN2618
Beilstein 1209317
Informations sur la solubilité Miscible with benzene. slightly miscible with water.
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylstyrene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylstyrene