Learn More
4-Methylsulfamoylbenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499237 250 mg 250mg
15489237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52493.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 226396-31-2 | C7H10BNO4S | 215.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 226396-31-2
Formule moléculaire C7H10BNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 215.03
Numéro MDL MFCD06659864
Clé InChI DOQOQZHSIBBHMY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-methylsulfamoyl phenyl boronic acid, methyl 4-boronobenzenesulfonamide, 4-methylsulfamoyl phenyl boronic acid, 4-methylaminosulphonyl benzene boronic acid, 4-n-methylsulfamoyl phenylboronic acid, 4-methylsulfamoyl phenylboronic acid, 4-methylsulfamoylphenylboronic acid, boronic acid, 4-methylamino sulfonyl phenyl, acmc-209fxs
CID PubChem 44118763
Nom IUPAC Acide boronique [4-(méthylsulfamoyl)phényl]
SMILES CNS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylsulfamoylbenzeneboronic acid
Point de fusion 136°C to 140°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 215.03
Pourcentage de pureté 97%