Learn More
4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid, 95%, May contain varying amounts of anhydride, Maybridge
Code produit 10525783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10525783 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10525783 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur AC34468DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Nom chimique ou matériau 4-(Methylsulfanyl)phenylboronic acid
CAS 98546-51-1
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H9BO2S
Formule linéaire CH3SC6H4B(OH)2
Numéro MDL MFCD00093410
Quantité 1 g
Synonyme 4-methylthio phenylboronic acid, 4-thioanisoleboronic acid, 4-methylsulfanyl phenylboronic acid, 4-methylthiophenylboronic acid, 4-methylthio phenyl boronic acid, 4-methylsulfanylphenyl boronic acid, 4-methylthio phenylboronicacid, 4-methylthio benzeneboronic acid, thioanisole-4-boronic acid, 4-methylmercapto benzeneboronic acid
Clé InChI IVUHTLFKBDDICS-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)SC)(O)O
Nom IUPAC Acide boronique(4-méthylsulfanylphényl)
Poids moléculaire (g/mol) 168.017
CID PubChem 2733959
Poids de la formule 168.02
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Crystalline Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.