Learn More
Acide 4-(méthylsulfinyl)benzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354805 100 mg 100mg
11344805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354805 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17865.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 166386-48-7 | C7H9BO3S | 184.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 166386-48-7
Formule moléculaire C7H9BO3S
Poids moléculaire (g/mol) 184.02
Numéro MDL MFCD02093071
Clé InChI YOTGALZTDVXUKZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-methanesulfinyl benzeneboronic acid, 4-methylsulfinyl phenyl boronic acid, 4-methylsulphinyl benzeneboronic acid, 4-methylsulfinylphenyl boronic acid, 4-methanesulphinylphenylboronic acid, 4-methylsulfinyl phenylboronic acid, boronic acid, 4-methylsulfinyl phenyl, 4-boronophenyl methyl sulfoxide, 4-methanesulfinylphenylboronic acid
CID PubChem 2773531
Nom IUPAC Acide 4-méthylsulfinylphényl)boronique
SMILES CS(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylsulfinyl)benzeneboronic acid
Point de fusion ∼170°C
Quantité 100 mg
Poids de la formule 184.02
Pourcentage de pureté 98%