Learn More
4’-(Méthylsulfonyl)acétophénone, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-(Methylsulfonyl)acetophenone |
| Point de fusion | 126°C to 129°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 198.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥97% |