Learn More
4-(méthylsulfonyl)acétophénone, TRC
Code produit 30132712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132712 5 g 5g
17981315 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132712 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3290805G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10297-73-1
Formule moléculaire C9 H10 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 198.24
Synonyme Ethanone, 1-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-, Acetophenone, 4'-(methylsulfonyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methylsulfonylphenyl)ethanone, 1-[4-(Methylsulfonyl)phenyl]ethan-1-one, 4-(Methanesulfonyl)acetophenone, 4-(Methylsulfonyl)propiophenone, 4-Methylsulfonylacetophenone, 4'-(Methylsulfonyl)acetophenone, NSC 403928, p-Acetylphenyl methyl sulfone, p-Methylsulfonylacetophenone
Nom IUPAC 1-(4-méthylsulfonylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylsulfonylacetophenone
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-3-5-9(6-4-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3
Poids de la formule 198.0351